Learn More
Sodium Bicarbonate, puriss. p.a. ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 500 g
4 x 5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium Bicarbonate |
Nota nome | Reag. Ph. Eur. |
Forma fisica | Powder |
Quantità | 50 kg |
Formula lineare | NaHCO3 |
Numero UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 4153970 |
Informazioni di solubilità | Soluble in water, 50g/L |
Peso formulazione | 84.01g/mol |
Percent Purity | ≥99.7% |