Learn More
Sodium Bicarbonate, Powder, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15568134
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Identificatori chimici
CAS 144-55-8
Formula molecolare CHNaO3
Molecular Weight (g/mol) 84.01
Numero MDL MFCD00003528
InChI Key UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
IUPAC Name sodio; idrogenocarbonato
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Bicarbonate
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Peso formulazione 84.01
Grado BAKER ANALYZED™ ACS Reagent
Imballaggio Flacone in polietilene
Gravità specifica 1L = 2.20kg