Learn More
Sodium bicarbonate, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
12 kg
4 x 2.5 kg
50 kg
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium bicarbonate |
Quantità | 5 kg |
Formula lineare | NaHCO3 |
Numero UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 4153970 |
IUPAC Name | sodio; idrogenocarbonato |
Peso formulazione | 84.01g/mol |
Percent Purity | 99.7 to 100.3% |