Learn More
Sodium Bicarbonate (Crystalline Powder/USP/FCC/EP/BP/JP), Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12668223
Click to view available options
Quantità:
12 kg
Imballaggio:
Poly Pail
Dimensione della confezione:
12kg
Identificatori chimici
CAS 144-55-8
Formula molecolare CHNaO3
Molecular Weight (g/mol) 84.01
Numero MDL MFCD00003528
InChI Key UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium bicarbonate, sodium hydrogen carbonate, baking soda, carbonic acid monosodium salt, sodium acid carbonate, bicarbonate of soda, sodium hydrogencarbonate, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
IUPAC Name sodium hydrogen carbonate
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Bicarbonate
Punto di fusione 270°C
Colore White
pH 8.3
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 12 kg
Informazioni di solubilità Pass Test
Peso formulazione 84.01
Percent Purity 99.0 to 101.0% (EP)
Grado BP/EP/FCC/JP/USP
Identificazione Pass Test (BP), Pass Test (EP), Pass Test (FCC), Pass Test (JP), Pass Test (USP), Pass Test (USP/FCC/EP/BP/JP)
Perdita all'essiccatura 0.25% max. (FCC), 0.25% max. (USP), 0.25% max. (USP, FCC)
Imballaggio Poly Pail
Informazioni di decomposizione >50°C