Learn More
Sodium bicarbonate, 99.5%, for analysis, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium bicarbonate |
Punto di fusione | 270.0°C |
Colore | White |
Forma fisica | Fine Crystalline Powder |
Quantità | 10 kg |
Intervallo percentuale saggio | 99.50% |
Formula lineare | NaHCO3 |
Fieser | 03,260; 05,595; 11,476; 17,180 |
Indice di Merck | 15, 8719 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: 9g/100mL (20°C). Other solubilities: 16.4g/100mL water (60°C),insoluble in alcohol |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Sodium bicarbonate