Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sodium bicarbonate, 1M buffer soln., pH 9.4
CAS: 144-55-8 | CHNaO3 | 84.01 g/mol
Marca:  Thermo Scientific Chemicals J62808.AP
99.30 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Quantità 500 mL
Codice prodotto. 15465109
  • 99.80€ / 500mL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The bicarbonate buffering system is important in many different cellular processes. It is also used in the formation of acid in the lumen on the stomach. Used to neutralize the pH of the chyme leaving the stomach and entering the small intestine. It is also used to maintain pH in serum samples.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
The bicarbonate buffering system is important in many different cellular processes. It is also used in the formation of acid in the lumen on the stomach. Used to neutralize the pH of the chyme leaving the stomach and entering the small intestine. It is also used to maintain pH in serum samples.
Solubility
It is soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents and strong acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Identificatori chimici
144-55-8
84.01
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
CHEBI:32139
[Na+].OC([O-])=O
CHNaO3
MFCD00003528
516892
sodio; idrogenocarbonato
Specifica
Sodium bicarbonate buffer soln.
1 M
Liquid
CHNaO3
It is soluble in water.
[Na+].OC([O-])=O
84.01
CHEBI:32139
144-55-8
9.4
500 mL
MFCD00003528
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
sodio; idrogenocarbonato
516892
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Sodium bicarbonate, 1M buffer solution, pH 9.4
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Disodium carbonate
SDS Documenti