Learn More
Sodium benzyloxide, 1M solution in benzyl alcohol, AcroSeal™
Codice prodotto. 10169489 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
CAS: 20194-18-7 | C7H7NaO | 130.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Punti di ebollizione 203°C to 205°C
Materiale o nome chimico Sodium benzyloxide
CAS 20194-18-7, 100-51-6
Colore Colorless to Yellow
Forma fisica Viscous Liquid
Quantità 100 mL
Formula molecolare C7H7NaO
Formula lineare C6H5CH2ONa
Punto d'infiammabilità 90°C
Sinonimo sodium phenylmethanolate, sodium benzyloxide, benzyloxysodium, sodium benzylate, naobn, sodium phenylmethoxide, sodium benzyloxide solution
InChI Key LFQULJPVXNYWAG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C[O-].[Na+]
IUPAC Name sodium;phenylmethanolate
Molecular Weight (g/mol) 130.12
PubChem CID 23676753
Peso formulazione 130.12
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.95 to 1.10M
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Gravità specifica 1.077
Densità 1.0770g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium benzyloxide, 1M solution in benzyl alchol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.