Learn More
Sodium Benzoate, N.F. - F.C.C., J.T. Baker™
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium Benzoate |
Quantità | 2.5 kg |
Peso formulazione | 144.11 |
Grado | FCC/NF |
Imballaggio | Flacone in polietilene |
Gravità specifica | 1L = 1.44kg |