Learn More
Sodium Azide, ≥99%
Codice prodotto. p-7082757 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
CAS: 26628-22-8 | N3Na | 65.011 g/mol
Identificatori chimici
CAS 26628-22-8
Formula molecolare N3Na
Molecular Weight (g/mol) 65.011
Numero MDL MFCD00003536
InChI Key PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german
PubChem CID 33557
ChEBI CHEBI:278547
IUPAC Name sodium;azide
SMILES [N-]=[N+]=[N-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Azide
Punto di fusione ∼275°C (decomposition)
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 100 g
Numero UN UN1687
Peso formulazione 65.01
Percent Purity ≥99%
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 1.846
Densità 1.846