Learn More
Sodium acetylide, 18 wt.% slurry in xylene, AcroSeal™
Codice prodotto. p-4229025 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
CAS: 1066-26-8 | C2HNa | 48.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1066-26-8, 1330-20-7
Formula molecolare C2HNa
Molecular Weight (g/mol) 48.02
Numero MDL MFCD00008568
InChI Key SFDZETWZUCDYMD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium acetylide, sodium ethynide, ethynyl sodium, sodium acetylide suspension, sodium acetylide na c2h, sodium ethyne, monosodium acetylide, slbnqjagykqcki-uhfffaoysa-n, sodium acetylide suspension, 18 wt. % slurry in xylene: light mineral oil purity of contained acetylide
PubChem CID 2733336
ChEBI CHEBI:55387
IUPAC Name sodium;ethyne
SMILES C#[C-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium acetylide
Colore White to Yellow
Forma fisica Low-melting Solid or Crystalline Powder
Quantità 100 mL
Formula lineare HC≡CNa
Punto d'infiammabilità 25°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
Peso formulazione 48.02
Percent Purity 17.0 to 22.0 wt% (Total base)
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Gravità specifica 0.936
Densità 0.9360g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium acetylide, 18 wt% slurry in xylene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P331-NON provocare il vomito.