Learn More
Sodium acetate trihydrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
50 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Sodium Acetate Trihydrate |
Nota nome | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
Quantità | 6 x 1 kg |
Formula lineare | CH3COONa · 3H2O |
Numero MDL | MFCD00071557 |
Numero UN | NONH for all modes of transport |
Peso formulazione | 136.08 |
Percent Purity | ≥99.5% |
Grado | ACS/puriss. p.a. |
Punto di combustione | 1112°F |