Learn More
Sodium Acetate, Trihydrate, Crystal, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15588124
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Identificatori chimici
CAS 6131-90-4
Formula molecolare C2H9NaO5
Molecular Weight (g/mol) 136.079
InChI Key AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
PubChem CID 23665404
ChEBI CHEBI:32138
IUPAC Name sodium;acetate;trihydrate
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Acetate
Nota nome Trihydrate
Forma fisica Crystals
Quantità 2.5 kg
Peso formulazione 136.08
Grado Multi-Compendial/USP
Imballaggio Flacone in polietilene
Gravità specifica 1L = 1.45kg