Learn More
Sodium Acetate Anhydrous, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7073500 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Fusto in plastica
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
500g
5kg
Sodium Acetate Anhydrous, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 127-09-3
Formula molecolare C2H3NaO2
Molecular Weight (g/mol) 82.03
Numero MDL MFCD00012459
InChI Key VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Specifica
Punto di fusione 324°C
Colore Bianco
pH 7.5 to 9.2
Forma fisica Solido in polvere
Quantità 500 g
IUPAC Name sodio; acetato
Peso formulazione 82.03g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica