Learn More
Soda lime, indicating
Codice prodotto. 11440061
10 kg, 10kg
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
10 kg
Dimensione della confezione:
10kg
2.50kg
500g
CAS: 8006-28-8 | CaHNaO2 | 96.074 g/mol
Soda lime's ability is to absorb carbon dioxide, makes it valuable in medical and surgical procedures. It is also used as a powerful drying agent, or desiccant, in commercial and industrial usage. It is also useful for the construction of gas masks. It plays an essential role for the measurement of soil carbon dioxide efflux upon absorption. It is also useful for direct measurement of dissolved carbon dioxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 8006-28-8
Formula molecolare CaHNaO2
Molecular Weight (g/mol) 96.074
Numero MDL MFCD00134094
InChI Key HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo soda lime, soda-lime, sodasorb, soda lime nf, sodium hydroxide na oh , mixt. with lime, soda-lime, granular, soda lime, indicating, soda lime, indicator grade, soda lime with sodium hydroxide, soda lime, indicating 8-12 mesh
PubChem CID 66545795
IUPAC Name sodium;oxocalcium;hydroxide
SMILES [OH-].O=[Ca].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Soda lime
Colore White
Forma fisica Granules
Quantità 10 kg
Odore Odorless
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Soda lime, indicating
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali..
Titolo del prodotto
Soda lime, indicating >