Learn More
BRAND™ Soda-Lime Glass Watch Glasses
Stress-reduced to minimize risk of shattering.
Marca: BRAND™ 150015
26.99 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Soda-lime glass to DIN 12341
- Ground edges
- Stress-reduced to minimize risk of shattering
Specifica
DIN 12341 | |
Soda Lime Glass | |
Watch Glass | |
50 mm |
Piatto | |
Round | |
Polished |