Learn More
BRAND™ Soda-Lime Glass Watch Glasses
Stress-reduced to minimize risk of shattering.
Marca:  BRAND™ 150045
35.49 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10273391
  • 44.95€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 03-06-2025
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Soda-lime glass to DIN 12341
  • Ground edges
  • Stress-reduced to minimize risk of shattering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
DIN 12341
Soda Lime Glass
Watch Glass
90 mm
Piatto
Round
Polished
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
BRAND™ Soda-Lime Glass Watch Glasses > Diametro: 90mm