Learn More
Fisherbrand™ Provetta senza bordo in vetro sodico-calcico
Per conservare materiale e reagenti per analisi. Le provette per test senza bordo Fisherbrand™ in vetro soda-calcico sono disponibili in vari formati per soddisfare le diverse esigenze.
11.84€ - 33.01€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 4142 |
---|---|
Materiale | Vetro sodico calcico |
Quantità | Conf. da 100 |
Con bordo | No |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12961031
|
Fisherbrand™
FB63117 |
100 mm | 12 mm | N/A | |||||
11912198
|
Fisherbrand™
FB63114 |
150 mm | 16 mm | N/A | |||||
11982188
|
Fisherbrand™
FB63111 |
75 mm | 10 mm |
14.86€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 12-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11922198
|
Fisherbrand™
FB63115 |
150 mm | 18 mm |
33.01€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 12-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- In vetro soda-calcico
- Senza bordo
- Monouso
Specifica
ISO 4142 | |
Vetro sodico calcico | |
Conf. da 100 | |
No |