Learn More
Soda lime, ACS, Thermo Scientific Chemicals
61.41€ - 198.99€
Identificatori chimici
CAS | 8006-28-8 |
---|---|
Formula molecolare | CaHNaO2 |
Molecular Weight (g/mol) | 96.074 |
Numero MDL | MFCD00134094 |
InChI Key | HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M |
PubChem CID | 66545795 |
IUPAC Name | sodium;oxocalcium;hydroxide |
SMILES | [OH-].O=[Ca].[Na+] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11378038
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036596.36 |
500 g |
61.41€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11368038
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036596.A4 |
2.5 kg |
198.99€
2.50kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Soda lime's ability to absorb carbon dioxide makes it valuable in medical and surgical professions. It is also used as powerful drying agent, or desiccant, in commercial and industrial usage. It is also useful for the construction of gas masks. It plays an essential role for the measurement of soil CO2 efflux upon absorption. It is also useful for direct measurement of dissolved CO2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
8006-28-8 | |
96.074 | |
HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M | |
sodium;oxocalcium;hydroxide |
CaHNaO2 | |
MFCD00134094 | |
66545795 | |
[OH-].O=[Ca].[Na+] |
Specifica
Soda Lime | |
8006-28-8 | |
CaHNaO2 | |
4 to 8 | |
HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M | |
Air sensitive; Hygroscopic | |
96.074 | |
Reagente ACS |
4-8 Mesh | |
Soda Lime | |
MFCD00134094 | |
Soluble in water. | |
[OH-].O=[Ca].[Na+] | |
sodium;oxocalcium;hydroxide | |
66545795 |
Sicurezza e movimentazione
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
H314-H335
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Soda lime
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Calcium hydroxide