Learn More
Brannan™ Idrometro per densità specifica in vetro sodico serie M100
Shot loaded specific gravity hydrometers for a variety of surface tension ranges.
17.90€ - 18.45€
Specifica
Quantità | Confezione da 1 |
---|---|
Tipo | Idrometro per peso specifico M100 |
Accuracy | 0.002 g/ml |
Incrementi | 0.002 g/ml |
Certificazione/Conformità | ISO 650, 916 |
Codice del prodotto | Marca | Intervallo di gravità specifica | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Intervallo di gravità specifica | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12881438
|
Brannan™
10/945/0 |
1.10 - 1.20 g/ml |
17.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12841438
|
Brannan™
10/941/0 |
0.70 to 0.80 g/mL |
17.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12891438
|
Brannan™
10/946/0 |
1.20 - 1.30 g/ml |
17.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12801448
|
Brannan™
10/947/0 |
1.30 to 1.40 g/mL |
17.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12851438
|
Brannan™
10/942/0 |
0.80 to 0.90 g/mL |
18.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
12861438
|
Brannan™
10/943/0 |
0.90 to 1.00 g/mL |
17.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Compares the relative density of a given liquid with that of water at 15.6°C (60°F). Brannan™ M100 Series Specific Gravity Hydrometers are manufactured from soda glass, steel shot ballast and synthetic wax resin.
- Includes protective plastic tube
- 250 mm in length
- Scale subdivision 0.002
- Accuracy of 0.002 specific gravity
- Available adjusted for either low or medium surface tension
- Available for numerous specific gravity ranges
Specifica
Confezione da 1 | |
0.002 g/ml | |
ISO 650, 916 | |
Zavorra d'acciaio |
Idrometro per peso specifico M100 | |
0.002 g/ml | |
250 mm | |
Densità relativa di un determinato liquido rispetto all'acqua |