Learn More
3M™ Tuta protettiva in SMS
Per applicazioni non pericolose. Le tute blu monouso Serie 4500 in polipropilene offrono una protezione di Categoria I.
Marca:  3M™ 7000089601
Codice prodotto. 13493676
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
CE Simple, Category 1 coverall is designed for domestic DIY use, light-duty industrial cleaning and maintenance applications, or environments where hygiene and cleanliness are important.
  • Excellent economic solution to keep the wearer clean and dry
  • Suitable for non-hazardous applications
  • Breathable and light-duty protection
  • Strong, durable 45gsm polypropylene fabric
  • Storm flap over zip
  • Elasticated hood, cuffs, ankles, and waist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Tuta protettiva
Unisex
Blu
Elastico
Elastico
Front Zipper with Storm Flap
Non-sterile
4500B
115 to 124 cm
73 to 76 in.
2 X-Large
Polietilene
Elastico
2 inserti
Ribattuta
Category I
45 to 49 in.
Per uso domestico in applicazioni di fai da te, applicazioni di pulizia e manutenzione nell'industria leggera o in ambienti dove l'igiene e la pulizia rivestono un ruolo importante
186 to 194 cm