Learn More
3M™ Tuta protettiva in SMS
Per applicazioni non pericolose. Le tute blu monouso Serie 4500 in polipropilene offrono una protezione di Categoria I.
Marca:  3M™ 7000089603
Codice prodotto. 13433686
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
CE Simple, Category 1 coverall is designed for domestic DIY use, light-duty industrial cleaning and maintenance applications, or environments where hygiene and cleanliness are important.
  • Excellent economic solution to keep the wearer clean and dry
  • Suitable for non-hazardous applications
  • Breathable and light-duty protection
  • Strong, durable 45gsm polypropylene fabric
  • Storm flap over zip
  • Elasticated hood, cuffs, ankles, and waist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
General Purpose Coveralls
Unisex
Blue
Elastic
Elastic
Front Zipper with Storm Flap
Non-sterile
4500B
132 to 140 cm
78 to 81 in.
4X-Large
Polyethylene
Single-use
Elastic
2-panel
Serged
Category I
52 to 55 in.
Light Industrial Cleaning, Maintenance
200 to 206 cm