Learn More
3M™ Tuta protettiva in SMS
Per applicazioni non pericolose. Le tute blu monouso Serie 4500 in polipropilene offrono una protezione di Categoria I.
Marca: 3M™ 7000089599
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
CE Simple, Category 1 coverall is designed for domestic DIY use, light-duty industrial cleaning and maintenance applications, or environments where hygiene and cleanliness are important.- Excellent economic solution to keep the wearer clean and dry
- Suitable for non-hazardous applications
- Breathable and light-duty protection
- Strong, durable 45gsm polypropylene fabric
- Storm flap over zip
- Elasticated hood, cuffs, ankles, and waist
Specifica
Tuta protettiva | |
Unisex | |
Blue | |
Elastico | |
Elastico | |
Risvolto antivento sigillato | |
Non-sterile | |
4500B | |
Da 100 a 108 cm | |
69 to 71 in. |
Large | |
Polietilene | |
Sì | |
Elastico | |
A due pannelli | |
Ribattuta | |
Categoria I | |
39 to 43 in. | |
Per uso domestico in applicazioni di fai da te, applicazioni di pulizia e manutenzione ambientale o nell'industria leggera | |
Da 174 a 181 cm |