Learn More
LevGo™ Lame per rasoi di sicurezza
Say no to dangerous sharps. SmartSlicer™ Safety Razor Blades won't scratch surfaces when cutting agarose gels.
30.50€ - 37.75€
Specifica
Materiale della lama PET per alimenti
Product Type Blade
Da utilizzare con (applicazione) Taglio gel di agarosio, taglio di tessuti molli e vegetali
Monouso Sì
Sterilità Non-sterile
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
15326558
Vedere i documenti
LevGo™
HS120260
Large
37.75€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-09-2025
Aggiungi al carrello
15316558
Vedere i documenti Dettagli della promozione
LevGo™
HS120259
Small
30.50€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Cleanly slice agarose gels* right on the light box without scratching the surface.
  • Ideal for cutting soft tissue and plant matter.
  • Adjust the size required by simply cutting with scissors.
  • Available in two sizes and made in the USA from food grade PET.
  • Supplied in packs of 100.
Specifica
Specifica
PET per alimenti
Taglio gel di agarosio, taglio di tessuti molli e vegetali
Non-sterile
Food Grade
No
Blade
Sì
0,22 mm
100/conf.