Learn More
Sampling Systems™ Small Volume Medicine Cups
Designed with a flat base to make them ideal for weigh scales. Sampling Systems™ Small Volume Medicine Cups are ideal for holding small amounts of tablets, granules or powders.
Marca:  Sampling Systems™ A764-30
Codice prodotto. 15809721
  • 10.75€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 31-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • 304 Stainless Steel
  • Crevice free
  • Polished
Specifica
Specifica
50mm
30 mL
Stainless Steel