Learn More
Hamilton™ Aghi rimovibili personalizzabili con cono piccolo in acciaio inox
Available in custom lengths and point styles to fit your laboratory needs. Hamilton™ Small Hub Removable Needles are manufactured from stainless steel.
Marca: Hamilton™ 7803-02
361.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Autoclavable
- Standard needle length is 2"/51mm
- Can be used with (RN)-style syringes that are 100μL and smaller
Specifica
Stainless Steel | |
0.18 mm | |
Removable Custom Needle | |
Small Removable Syringes (100μL and smaller) |
28 G | |
0.36 mm | |
2, 3, or 4 |