Learn More
SMAD7 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | SMAD7 |
---|---|
Concentrazione | 540 μg/mL |
Applicazioni | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16804405
|
Proteintech
25840-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16894395
|
Proteintech
25840-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The SMAD7 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human SMAD7. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The SMAD7 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Specifica
SMAD7 | |
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA | |
Unconjugated | |
Human, Rat, Mouse | |
IgG |
540 μg/mL | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
4092 | |
Primary |