Learn More
Thermo Scientific™ SLIPFREE Ferrules
Thermo Scientific™ SLIPFREE Ferrules are for use with SLIPFREE connectors for HPLC columns.
20.55€ - 24.30€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | SLIPFREE Connectors for HPLC Columns |
---|---|
Tipo | Sealing Ferrule |
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10404783
|
Thermo Scientific™
36023 |
PEEK | |||||||
10140643
|
Thermo Scientific™
36024 |
Vespel |
24.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Thermo Scientific™ SLIPFREE Ferrules are for use with SLIPFREE connectors for HPLC columns.
- Vespel ferrules replace the standard Vespel ferrules supplied with SLIPFREE column connectors
- Kel-F and PEEK are offered for applications in which Vespel is not suitable
Specifica
SLIPFREE Connectors for HPLC Columns | |
Sealing Ferrule |