Learn More
Tenak™ SlimTube™ Cryogenic Vials
Optimizes the capacity with 23.5% compared to conventional storage solutions. Tenak™ SlimTube™ Cryogenic Vials are the first of their kind with external thread to be stored in standard 10 x 10 cryoboxes.
91.42€ - 160.14€
Specifica
Diametro (sistema metrico) 12 mm
Forma del fondo Starfoot
Materiale Specially Formulated Polypropylene
Stile filo External
Include White label for marking
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15624989
Vedere i documenti
Tenak™
TE78305
0.5 mL 28.6 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15625019
missing translation for 'viewDocuments'
Tenak™
TE78310
1.0 mL 36.1 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15635019
missing translation for 'viewDocuments'
Tenak™
TE78315
2.0 mL 47.6 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15645019
missing translation for 'viewDocuments'
Tenak™
TE78320
4.0 mL 73.3 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15655019
missing translation for 'viewDocuments'
Tenak™
TE78325
5.0 mL 88.5 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Description
Description
  • Unique cryotube is the first of its kind with external thread
  • The external thread limits sample contamination and is the preferred choice when selecting a cryotube
  • Cap is designed with single-handed quick seal closure for easy handling.The steep thread design allows tightening and removal of the cap with only half a turn
  • Constructed of specially formulated polypropylene to withstand temperatures to –196°C
  • The polypropylene used for both cap and tube has the same coefficient of expansion, ensuring an equally secure seal both at room temperature and at low cryogenic temperatures
  • Cap includes a conical lip seal which makes it self-sealing,100% leak proof, and user-friendly
  • Two indicators for maximum recommended filling. One indicator for storing at -80°C, and one for storing in liquid nitrogen in the vapour phase at -196°C
  • Star foot design allows the tube to be self-standing.
  • Compatible with common working stations on the market, and suitable for singlehanded manipulation
Specifications
Specifications
12 mm
Specially Formulated Polypropylene
White label for marking
As low as -196°C
Yes
Starfoot
External
Yes
Sterile
Yes
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates