Learn More
Hecht Karl™ Slides
Perfectly suited for holding liquids and cultures for microscopic examination. Karl Hecht™ Cavity Slides/Plates are available with one or more cavities and in single slide or plate format.
155.00€ - 213.00€
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) | 76 mm |
---|---|
Larghezza (sistema metrico) | 26 mm |
Dimensioni (L x P) | 76 x 26 mm |
Codice del prodotto | Marca | Conteggio pozzetti | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Conteggio pozzetti | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11875930
|
Hecht Karl™
42411010 |
2 |
155.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 28-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11745075
|
Hecht Karl™
42412010 |
3 |
213.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 18-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Microscope slides/plates with one or more cavities.
- Ground edges.
Specifica
76 mm | |
26 mm | |
76 x 26 mm |