Learn More
Micronova™ SlideMop™ Flat Head Frame and Mop Covers
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
A simple, effective mop system featuring sturdy, collapsible plates that easily slide into the quilted polyester mop cover and lock into place with an effortless downward push. Available in a choice of stainless steel or polypropylene frame.
81.00€ - 416.00€
Specifica
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Monouso Reusable
Da utilizzare con (apparecchiatura) Buckets and Wringer
Da utilizzare con (applicazione) Pulizia e igienizzazione di superfici di camere bianche
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Materiale Autoclavabile Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Materiale Autoclavabile Prezzo Quantità e disponibilità  
16686172
Vedere i documenti
Micronova™
QSM-16
Polypropylene Sterilizzabile in autoclave
81.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-07-2025
Aggiungi al carrello
16676172
Vedere i documenti
Micronova™
QPSM-16
Stainless Steel Sterilizzabile in autoclave
416.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 27-10-2025
Aggiungi al carrello
16656172
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Micronova™
MZCR63-16
Polyester with Polyester Fill Sterilizzabile in autoclave
293.00€
pezzi 24
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
The Micronova SlideMop™ Flat Head Mop Frame and Covers is designed for use in the traditional “dip and wring” method or as a “saturation” method where liquid disposal and/or space saving is a factor.
  • Collapsible flat head mop frame and polyester covers
  • Lightweight, economical design for use throughout the facility
  • Quilted polyester mop covers with polyester pad interiors for disinfectant dispersal
  • Choice of Stainless Steel or Plastic Frame
  • Swivel joint ensures correct lift and pull or figure 8 cleaning techniques
  • For use with standard plastic or aluminum threaded handles
  • Can be used with SSU Series Stainless Steel Handle with an ACME adapter
  • Use with W-94 or W-92 wringer
  • Manufactured for use in Controlled Environments, ISO 5 thru 9
  • Available gamma irradiated: 25 kGy minimum dose
  • Good chemical resistance
  • Autoclavable
Specifica
Specifica
Non-sterile
Reusable
Pulizia e igienizzazione di superfici di camere bianche
Sterilizzabile in autoclave
Buckets and Wringer