Learn More
Karl Hecht™ Assistent™ Antistatic Slide Cases
Provides for secure organization, storage and transport for laboratory slides. Karl Hecht™ Assistent™ Antistatic Slide Cases have a frame manufactured from polypropylene plastic.
19.00€ - 22.00€
Specifica
Product Type Scatola per vetrini
N. per confezione 1 ciascuno
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Capacità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità Prezzo Quantità e disponibilità  
10023721
Vedere i documenti
Karl Hecht™
42701010
100 microvetrini
22.00€
Pezzo
10195861
Vedere i documenti
Karl Hecht™
42702010
50 microslides
19.00€
Descrizione
  • Stackable
  • Black in color
  • Resistant to xylene
  • With numbered plastic grooves
Specifica
Specifica
Scatola per vetrini
1 ciascuno