Learn More
SLC16A12 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | SLC16A12 |
---|---|
Concentrazione | 0.13 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16890105
|
Proteintech
20553-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16880105
|
Proteintech
20553-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The antibody is specific to SLC16A12.
This gene encodes a transmembrane transporter that likely plays a role in monocarboxylic acid transport. A mutation in this gene has been associated with juvenile cataracts with microcornea and renal glucosuria.Specifica
SLC16A12 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q6ZSM3, Q8BGC3 | |
240638, 309525, 387700 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
SLC16A12 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CJMG, MCT 12, MCT12, Monocarboxylate transporter 12, SLC16A12 | |
SLC16A12 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |