Learn More
Bollé Safety Slam Safety Glasses
Stylish, easy-to-wear, provides protection at all times, and offers unbeatable comfort.
7.25€ - 12.00€
Specifica
N. per custodia | 200/Cs. |
---|---|
N. per confezione | 1/bag, 10/Pk. |
Peso (sistema metrico) | 24 g |
Lens Material | Policarbonato |
Materiale del telaio | Polycarbonate |
Codice del prodotto | Marca | Lens Tint | Lens Coating | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lens Tint | Lens Coating | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12679200
|
Bollé Safety
SLAPSJ |
Yellow | Anti-fog, Impact-resistant, Scratch-resistant |
7.25€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12689200
|
Bollé Safety
SLAWPCC2 |
Shade 1.7 | Impact-resistant, Scratch-resistant |
12.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12699200
|
Bollé Safety
SLAWPCC3 |
Shade 3 | Impact-resistant, Scratch-resistant |
12.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
12609210
|
Bollé Safety
SLAWPCC5 |
Shade 5 | Impact-resistant, Scratch-resistant |
12.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Stylish.
- Easy to wear.
- Protection at all times.
- Unbeatable comfort.
- EN 166: Guaranteed minimum resistance of the protective eyewear against everyday risks including dropping the protective eyewear onto the ground, ageing by light exposure, exposure to heat or corrosion etc.
- EN 170, Risks relating to radiation - UV protection: The protection filters ultraviolet radiation. This type of protection is particularly recommended during activities where the source of ultraviolet radiation is predominant, such as mercury vapor lamps, actinic or germicides. Levels of application: 2-1.2, 2C-1.2 Lens color: Clear, blue, yellow or green. Adding the code “C” indicates good color recognition by the holder.
- Mechanical risk F - Mechanical risk - Low energy impact: resists a 6 mm, 0.86 g ball at 45 m/s.
- Mechanical risk T - High speed particles at extreme temperatures: The letter T, immediately after the mechanical strength symbol, authorizes use for high-speed particles at extreme temperatures.
- Optical class: Class 1, continuous work, worn permanently.
- CE, European standard: Frame marked to indicate meeting CE standard.
Specifica
200/Cs. | |
24 g | |
Polycarbonate |
1/bag, 10/Pk. | |
Policarbonato |