Learn More
Axygen™ Single Well Low Profile Reagent Reservoirs
Manufactured with virgin polypropylene for excellent chemical resistance
349.46€ - 505.44€
Specifica
Certificazione/Conformità | ANSI/SLAS, RNase/DNase-free, non-pyrogenic |
---|---|
Colore | Clear |
Materiale | Polypropylene |
Tipo | Serbatoio reagente |
Monouso | Single-use |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Sterilità | Canali | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Sterilità | Canali | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11301974
![]() |
Axygen™
RES-SW96-LP |
86 mL | Non-sterile | 96 | 25/Cs. |
349.46€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 01-12-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11330275
![]() |
Axygen™
RES-SW384-LP |
92 mL | Non-sterile | 384 | 25/Cs. |
349.46€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 01-12-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11370265
![]() |
Axygen™
RES-SW1-LP |
90 mL | Non-sterile | 1 | 25/Cs. |
349.46€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 01-12-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11340275
![]() |
Axygen™
RES-SW384-LP-SI |
92 mL | Sterile | 384 | Individually Wrapped; 25/Cs. |
356.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 01-12-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11380265
![]() |
Axygen™
RES-SW1-LP-SI |
90 mL | Sterile | 1 | Individually Wrapped; 25/Cs. |
505.44€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 01-12-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
Descrizione
Corning offers a complete line of Axygen single-well and multiple-well reagent reservoirs which are available in multiple formats for automated and manual use. All reservoirs are designed to comply with standard ANSI/SLAS footprint dimensions for microplates and are compatible with most automation workstations. Reagent reservoirs are manufactured with polypropylene for excellent chemical resistance.
- Durable and cost effective
- Various formats for multiple applications
Specifica
ANSI/SLAS, RNase/DNase-free, non-pyrogenic | |
Polypropylene | |
Single-use |
Clear | |
Serbatoio reagente |