Learn More
Poulten Graf™ Siringa Luer-Tip monouso a due parti
Siringhe per applicazioni di medicina veterinaria. Siringa Luer Tip monouso a due parti Poulten Graf™ senza PVC, atossica, in confezione sterile e spedita in blister. Le siringhe monouso garantiscono una chiusura ermetica e sono dotate di un cilindro trasparente e liscio.
47.80€ - 212.00€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Certificazione/Conformità | CE |
Materiale | Polypropylene |
Descrizione | Graduazione serigrafata |
Product Type | Siringa con puntale Luer a 2 parti |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10730353
|
Poulten Graf™
7 41008 |
Da 20 a 24 ml |
145.00€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10269521
|
Poulten Graf™
7 41004 |
Da 5 a 6 ml |
68.05€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10076041
|
Poulten Graf™
7 41006 |
Da 10 a 12 ml | N/A | ||||||
10640513
|
Poulten Graf™
7 41012 |
Da 50 a 60 ml | N/A | ||||||
10279521
|
Poulten Graf™
7 41001 |
Da 2 a 3 ml | N/A | ||||||
Descrizione
- Prodotta secondo le norme DIN 13098
- Disponibile in numerosi formati, con e senza ago
Specifica
Sì | |
Polypropylene | |
Siringa con puntale Luer a 2 parti | |
Puntale Luer | |
Sì |
CE | |
Graduazione serigrafata | |
Sì | |
Sì |