Learn More
Masterflex™ Single-Use Flow Tube Sensors
Build a complete, single-use flow sensor system that can be customized to any desired application
326.00€ - 1185.00€
Specifica
Temperatura operativa max (sistema imperiale) | 176°F |
---|---|
Temperatura operativa max (sistema metrico) | 80°C |
Tipo di display | None |
Tensione | 5-24 VDC |
Tipo | Flow Sensor |
Codice del prodotto | Marca | Portata flusso d'acqua | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Portata flusso d'acqua | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16649872
|
Masterflex™
24507-09 |
0.03 to 2 LPM | PVDF/Clamp Mount |
610.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
16689872
|
Masterflex™
24507-32 |
0.03 to 2 LPM | PVDF/Clip mount |
327.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
16679862
|
Masterflex™
24507-02 |
0.03 to 2 LPM | PVDF/Tubeholder |
769.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
16629872
|
Masterflex™
MFLX24507-07 |
0.06 to 2 LPM | PFA/Clamp Mount |
600.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
16609872
|
Masterflex™
24507-05 |
0.06 to 2 LPM | PFA/Click Mount |
373.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
16669872
|
Masterflex™
24507-30 |
0.06 to 2 LPM | PFA/Clip Mount |
332.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
16639872
|
Masterflex™
MFLX24507-08 |
0.50 to 20 LPM | PFA/Clamp Mount |
641.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
16619872
|
Masterflex™
24507-06 |
0.50 to 20 LPM | PFA/Click Mount |
387.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
16679872
|
Masterflex™
24507-31 |
0.50 to 20 LPM | PFA/Clip Mount |
358.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
16659872
|
Masterflex™
24507-10 |
0.50 to 20 LPM | PVDF/Clamp Mount |
636.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
16699872
|
Masterflex™
MFLX24507-33 |
0.50 to 20 LPM | PVDF/Clip Mount |
326.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
16689862
|
Masterflex™
24507-03 |
0.50 to 20 LPM | PVDF/Tubeholder |
800.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
16669862
|
Masterflex™
24507-01 |
1.50 to 40 LPM | PFA/Clip Mount |
414.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
16699862
|
Masterflex™
MFLX24507-04 |
3 to 200 LPM | PVDF/Tubeholder |
1185.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Modular interchangeable flow sensor systems with single-use design
- Accurate measurement readings at low flow: ±1%
- Low operating cost, disposable flow tubes for optimal contamination-free production
- Ideal for single-use applications, but also suitable for long-term measurement
- Flow tubes and turbine sensors are produced and tested under cleanroom conditions
Specifica
176°F | |
None | |
Flow Sensor |
80°C | |
5-24 VDC |