Learn More
Simport™ Scientific Provette per criogenia serie T310
T310 Series Cryovials are designed for storing biological material, human or animal cells, these cryovials are compatible with most storage systems.
Specifica
Materiale | Polipropilene |
---|---|
Sterilità | Sterile |
Da utilizzare con (applicazione) | Per la conservazione di materiale biologico, cellule umane o animali; queste provette per criogenia sono compatibili con la maggior parte dei sistemi di conservazione |
Stile filo | Esterna |
Senza RNasi | Sì |
Descrizione
- Cap features a long skirt for easy one-hand aseptic methods and an exclusive silicone seal fitted inside the cap
- Super-fast thread design allows removal or sealing with a mere 1 1/4 turn
- Inside thread design that will not contribute to possible contamination
- Tubes are provided with a white marking area for sample identification
- Sterilized by gamma radiation
- Autoclavable
- Polypropylene construction
Specifica
Polipropilene | |
Per la conservazione di materiale biologico, cellule umane o animali; queste provette per criogenia sono compatibili con la maggior parte dei sistemi di conservazione | |
Sì | |
Sì | |
Sì |
Sterile | |
Esterna | |
Sì | |
Cryogenic Vial |