Learn More
Simport™ Scientific CytoSep™ Funnels for Shandon™ Cytospin 4™ Centrifuges
For use with Thermo Scientific™ Shandon Cytospin 4 Centrifuges
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Shandon Cytospin™ 4 Cytocentrifuge
Visualizza altre specifiche
Descrizione
Descrizione
  • All plastic disposable sample chambers do not need metal clips
  • Available with or without pre-attached filter card
Specifica
Specifica
Shandon Cytospin™ 4 Cytocentrifuge