Learn More
Silver tetrafluoroborate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15740829
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
CAS: 14104-20-2 | AgBF4 | 194.67 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14104-20-2
Formula molecolare AgBF4
Molecular Weight (g/mol) 194.67
Numero MDL MFCD00003408
InChI Key CCAVYRRHZLAMDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo silver tetrafluoroborate, silver borofluoride, silver fluoborate, silver fluoroborate, silver i tetrafluoroborate, borate 1-, tetrafluoro-, silver 1+, silver tetrafluroborate, acmc-209clm
PubChem CID 159722
SMILES [Ag+].F[B-](F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Silver tetrafluoroborate
Nota nome 99%
Colore Beige
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 43.92% min. (BF4)
Formula lineare AgBF4
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
IUPAC Name silver(1+) tetrafluoroboranuide
Peso formulazione 194.67
Percent Purity 99%
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Silver tetrafluoroborate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Silver tetrafluoroborate