Learn More
Silver powder, -100 mesh, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
204.02€ - 576.87€
Identificatori chimici
CAS 7440-22-4
Formula molecolare Ag
Molecular Weight (g/mol) 107.87
Numero MDL MFCD00003397
InChI Key BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC Name silver
SMILES [Ag]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11336627
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
000690.14
25 g
204.02€
25g
11326627
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
000690.22
100 g
576.87€
100g
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
7440-22-4
107.87
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
23954
silver
Ag
MFCD00003397
argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
CHEBI:9141
[Ag]
Specifica
Silver
7440-22-4
99.95% (Metals basis)
MFCD00003397
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
silver
23954
-100 Mesh
Powder
Silver
Silver-colored powder
Ag
argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
[Ag]
107.87
CHEBI:9141
Characteristic
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
H400-H410; Very toxic to aquatic life. Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 9, Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-131-3
missing translation for 'rtecsNumber' : VW3500000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Identificativo prodotto
  • Silver powder
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .