Learn More
Silver(II) oxide, 85.5-88.0% Ag
Codice prodotto. p-41694 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
50g
CAS: 1301-96-8 | AgO | 123.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1301-96-8
Formula molecolare AgO
Molecular Weight (g/mol) 123.87
Numero MDL MFCD00044285
InChI Key OTCVAHKKMMUFAY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo silver ii oxide, silver oxide, silberperoxyd, silver oxide,ago, acmc-1aiyc, silver i,iii oxide, ksc203c6r, silver ii oxide 5g, silver ii oxide-ag
PubChem CID 92152
IUPAC Name oxosilver
SMILES O=[Ag]
Specifica
Materiale o nome chimico Silver(II) oxide
Punto di fusione >100°C
Nota nome 85.5-88.0% Ag
Colore Black to Gray
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Formula lineare AgO
Fieser 02,369; 04,431; 06,518; 07,322; 09,412; 10,352; 11,469
Indice di Merck 15, 8661
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water
Peso formulazione 123.87
Percent Purity 85.5 to 88% Ag
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Silver(II) oxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.