Learn More
SGE™ Ghiera di ricambio per kit di base ghiera SilTite™
Specially designed ferrule and nut system developed specifically for fused silica GC columns and GC/MS systems
Marca: SGE™ 073220
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Per l'uso con i kit di base di ghiere SGE SilTite
- L’eccezionale metallo SilTite non contaminante al 100% non ha bisogno di riserraggio dopo l'utilizzo
- Forma una forte tenuta ermetica permanente intorno alla colonna capillare
- La base della ghiera è piatta per formare una tenuta stagna con interfaccia MS
- Ideale per applicazioni ad alta pressione
- Temperatura massima: 500°C (932°F)
- Da utilizzare con il dado SilTite fornito
Specifica
Bussola | |
Diametro interno 0.1-0.25 mm Colonna | |
10/confezione |
Tutti i raccordi | |
Metallo | |
0.4 mm |