Learn More
Buerkle™ V4A Stainless Steel StickProof Sampler
Features a conical inlet on the tip that allows the collection of either very small or larger quantities. Buerkle™ V4A Stainless Steel StickProof Sampler constructed in one piece without edges, grooves or crevices for perfect and easy cleaning.
544.00€ - 728.00€
Specifica
Product Type | Powder Sampler |
---|---|
Materiale | Stainless Steel (V4A) |
Autoclavabile | Si |
Include | Clamp and hundred 120 x 170 mm Polyethylene sampling bags |
Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10288080
|
Buerkle™
5338-0410 |
410 mm |
544.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10137681
|
Buerkle™
5338-1100 |
1100 mm |
728.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Surface electro-polished
- Various sample quantities up to approx. 50 mL
- Incl. clamp and 100 PE sampling bags 120x170 mm
- Sampler for powder in the pharma area, made of stainless steel AISI 316L, material 1.4404
- Slender tip can be inserted easily and deeply in order to take the sample
- Fasten the bag with a sturdy clamp
Specifica
Powder Sampler | |
Si | |
50 mL | |
ISTA standard |
Stainless Steel (V4A) | |
Clamp and hundred 120 x 170 mm Polyethylene sampling bags | |
Electro-polished | |
25 mm |