Learn More
Cole Parmer Silicone Sanitary Gasket, Tri-Clamp
Cole Parmer™ Silicone Sanitary Gasket is designed for Tri-Clamp™ style fittings and comes in a wide variety of materials to match specific process needs.
33.40€
Specifica
Certificazione/Conformità | FDA |
---|---|
Materiale | Silicone |
Quantità | 10/Pk. |
Sterilità | Non-sterile |
Tipo | Gasket |
Codice del prodotto | Marca | Diameter (Metric) Outside | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diameter (Metric) Outside | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11770029
|
Cole Parmer
30548-00 |
3/4 in. |
33.40€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
Cole Parmer™ Silicone Sanitary Gasket is designed for Tri-Clamp™ style fittings and comes in a wide variety of materials to match specific process needs.
- Ideal for general-purpose and single-use applications, to connect tubing with rest of system
- Single-use custom configuration solutions to minimize downtime
- All gaskets meet USDA, 3-A and CGMP criteria
- FDA Compliant
- All silicone, EPDM, PTFE, and Viton™ gaskets are animal-derived ingredient free and meet USP Class IV.
Specifica
FDA | |
10/Pk. | |
Gasket |
Silicone | |
Non-sterile |