Learn More
Deutsch Neumann™ Tappo in gomma siliconica
For safe and secure closure of laboratory apparatus. Deutsch Neumann™ Silicone Rubber Stoppers are translucent in color.
Marca:  Deutsch Neumann™ 1010521
Codice prodotto. 10098640
  • 1.30€ / Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Acc. to DIN 12 871
  • Durometer 50 Shore A
  • Available in a wide range of sizes
Specifica
Specifica
21 mm
27 mm
Silicone
Tappo Poly