Learn More
Silicone oil, for melting point and boiling point apparatuses, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10553141
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 63148-62-9
Formula molecolare (C2H6OSi)n
Molecular Weight (g/mol) NaN
Numero MDL MFCD00132673
Sinonimo Poly(dimethylsiloxane)
IUPAC Name Polydimethylsiloxane
SMILES C[Si](C)(-*)O-*
Specifica
Materiale o nome chimico Silicone oil
Punto di fusione -50.0°C
Nota nome For melting point and boiling point apparatuses
Colore Colorless
Forma fisica Oily Liquid
Quantità 1 kg
Punto d'infiammabilità 300°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.4030 to 1.4060
Gravità specifica 0.96
Densità 0.9600g/mL