Learn More
Silicone oil, for melting point and boiling point apparatuses, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 63148-62-9 | (C2H6OSi)n | NaN g/mol
129.00€ - 422.00€
Identificatori chimici
CAS 63148-62-9
Formula molecolare (C2H6OSi)n
Molecular Weight (g/mol) NaN
Numero MDL MFCD00132673
Sinonimo Poly(dimethylsiloxane)
IUPAC Name Polydimethylsiloxane
SMILES C[Si](C)(-*)O-*
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10583331
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
163855000
500 g Glass bottle
129.00€
500g
10553141
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
163850010
1 kg Glass bottle
203.00€
1kg
10042833
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
163850025
2.5 kg Glass bottle
422.00€
2.50kg
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
63148-62-9
NaN
Poly(dimethylsiloxane)
C[Si](C)(-*)O-*
(C2H6OSi)n
MFCD00132673
Polydimethylsiloxane
Specifica
Silicone oil
For melting point and boiling point apparatuses
Colorless
(C2H6OSi)n
300°C
Solubility in water: practically insoluble
Polydimethylsiloxane
Authentic
0.96
-50.0°C
63148-62-9
Oily Liquid
MFCD00132673
Poly(dimethylsiloxane)
C[Si](C)(-*)O-*
NaN
1.4030 to 1.4060
0.9600g/mL