Learn More
Silicon lump, 0.1-2.5cm (0.04-1.0in), 99.9999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-21-3 | Si | 28.09 g/mol
85.93€ - 265.32€
Identificatori chimici
CAS | 7440-21-3 |
---|---|
Formula molecolare | Si |
Molecular Weight (g/mol) | 28.09 |
Numero MDL | MFCD00085311 |
InChI Key | XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831 |
PubChem CID | 5461123 |
ChEBI | CHEBI:27573 |
IUPAC Name | silicon |
SMILES | [Si] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11374648
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043006.22 |
100 g |
85.93€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11364648
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043006.36 |
500 g |
265.32€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7440-21-3 | |
28.09 | |
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N | |
5461123 | |
silicon |
Si | |
MFCD00085311 | |
metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831 | |
CHEBI:27573 | |
[Si] |
Specifica
Silicon | |
Lump | |
Si | |
metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831 | |
[Si] | |
28.09 | |
CHEBI:27573 | |
Lump |
7440-21-3 | |
99.9999% (Metals basis) | |
MFCD00085311 | |
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N | |
silicon | |
5461123 | |
Odorless |
Sicurezza e movimentazione
H303: May be harmful if swallowed.
missing translation for 'einecsNumber' : 231-130-8
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures