Learn More
Silicon(II) oxide, Optical Grade, 99.8% (metals basis)
Codice prodotto. p-4824922
50 g, 50g
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
CAS: 10097-28-6 | OSi | 44.084 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10097-28-6
Formula molecolare OSi
Molecular Weight (g/mol) 44.084
Numero MDL MFCD00151536
InChI Key LIVNPJMFVYWSIS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo silicon monoxide, silylene, oxo, silicon ii oxide, unii-1oqn9cbg7l, 1oqn9cbg7l, silicon ii oxide, optical grade, sio, oxidosilicon, oxosilanylidene, oxosilylene
PubChem CID 66241
ChEBI CHEBI:30588
IUPAC Name oxoniumylidynesilanide
SMILES [O+]#[Si-]
Specifica
Punti di ebollizione 1880°C
Materiale o nome chimico Silicon(II) oxide
Punto di fusione >1702°C
Colore Black
Forma fisica Powder
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 99.8% (metals basis)
Peso formulazione 44.09
Grado Optical
Odore Odorless
Densità 2.13
Titolo del prodotto
Silicon(II) oxide, Optical Grade, 99.8% (metals basis) >