Learn More
Silicon Dioxide, calcined, crude, Honeywell Fluka™
for cleaning of platinum crucibles, calcined, crude
83.55€ - 407.47€
Identificatori chimici
CAS 14808-60-7
Formula molecolare O2Si
Molecular Weight (g/mol) 60.08
Numero MDL MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI Key VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC Name dioxosilane
SMILES O=[Si]=O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15671680
Vedere i documenti
Honeywell-Fluka
18648-2.5KG
2.5 kg
83.55€
2.50kg
15691680
Vedere i documenti
Honeywell-Fluka
18648-6X2.5KG
6 x 2.5 kg
407.47€
pezzi 6
15681680
Vedere i documenti
Honeywell-Fluka
18648-50KG
50 kg
211.17€
50kg
Descrizione
Descrizione
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Identificatori chimici
14808-60-7
60.08
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
24261
dioxosilane
O2Si
MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
CHEBI:30563
O=[Si]=O
Specifica
Silicon Dioxide
O2Si
MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
O=[Si]=O
60.08
CHEBI:30563
14808-60-7
SiO2
NONH for all modes of transport
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
dioxosilane
24261
60.08g/mol
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 238-878-4
missing translation for 'rtecsNumber' : VV7330000